Få mere at vide
Gold wire, 14kt, red, 1.63mm (0.064 in.) dia., Au 58.3% min, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323898
Mængde:
10 cm
25 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
25cm
50cm
Artikelnummer. 11323898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040328.BU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold wire (14kt)
Farve Red
Navn note 1.63mm (0.064 in.) dia.
Mængde 25 cm
Vægt ≈28g/m
Form Wire
MDL nummer MFCD00003436
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) % Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3%