Få mere at vide
Guldtråd, 0,813 mm (0,032 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11341258
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341258 50 cm 50cm
11331258 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010197.BW
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold wire
Navn note 0,813 mm (0,032 tommer) diameter.
Mængde 50 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈10,02 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%