Få mere at vide
Guldtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Premion™, 99,9985 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Udseende | Guldfarvet tråd |
| Mængde | 25 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9985% (metalbasis) |
| Form | Wire |