Få mere at vide
Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, Premion™, 99.9985% (metals basis)
Artikelnummer. 11351538
Mængde:
5 cm
25 cm
100 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
250cm
25cm
5cm
Artikelnummer. 11351538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010966.BY
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 3,92 g/m
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Gold colored wire
Tæthed 19.32g/cm3 at 20°C
Mængde 100 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9985% (Metals basis)
Form Wire