Få mere at vide
Guldtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Premion™, 99,9985 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11331538
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
100 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
250cm
25cm
5cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331538 5 cm 5cm
11361538 25 cm 25cm
11351538 100 cm 100cm
11341538 250 cm 250cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11331538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010966.BQ
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 3,92 g/m | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Guldfarvet tråd
Mængde 5 cm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9985% (metalbasis)
Form Wire