Få mere at vide
Guldtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, annealed, Premion™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15457425
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457425 50 cm 50cm
15447425 10 cm 10cm
15454115 250 cm 250cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047160.BW
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn gold
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold wire
Farve Gylden
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, glødet
Mængde 50 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈3,79 g/m
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Premion