Få mere at vide
Guldtråd, 0,2 mm (0,008 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781915
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 11311258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010195.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca.0,62g/m
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Gold colored wire
Tæthed 19.32g/cm3 at 20°C
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Wire