Få mere at vide
Gold wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis)
Mængde:
25 cm
100 cm
500 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
500cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Udseende | Gold colored wire |
| Mængde | 25 cm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |
| Form | Wire |