Få mere at vide
Guldtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) dia., 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048244
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 11396627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000725.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
CAS 7440-57-5
Mængde 1 m
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Au
MDL nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Au]
IUPAC navn guld
Molekylvægt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Procent renhed 99.9%