Få mere at vide
Guldtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) dia., 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold wire |
| Navn note | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| CAS | 7440-57-5 |
| Mængde | 5 m |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.95g/m |
| Analyseprocentområde | 99.9% (metals basis) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Au |
| MDL nummer | MFCD00003436 |
| Vis mere |