Få mere at vide
Gold wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion™, 99.998% (metals basis)
Mængde:
1 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold wire |
| Navn note | 0.1mm (0.004 in.) dia. |
| Mængde | 1 m |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.15g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.998% |
| Grad | Premion |