Få mere at vide
Gold wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11301548
Mængde:
1 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
Artikelnummer. 11301548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010968.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold wire
Navn note 0.1mm (0.004 in.) dia.
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.15g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.998%
Grad Premion