Få mere at vide
Guldtråd, 0,127 mm (0,005 tommer) dia, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048196
Mængde:
0.5 m
10 m
2 m
Pakningsstørrelse:
0.5m
10m
2m
Artikelnummer. 11370669
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000130.0K
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold wire
Navn note 0.127mm (0.005 in.) dia.
Mængde 0.5 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.24g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion