Få mere at vide
Guldtråd, 0,127 mm (0,005 tommer) diameter, Premion™, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11370669
Skift visning
Mængde:
0.5 m
2 m
10 m
Pakningsstørrelse:
0.5m
10m
2m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370669 0.5 m 0.5m
11360669 2 m 2m
11380669 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000130.0K
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold wire
Navn note 0,127 mm (0,005 tommer) diameter.
Mængde 0.5 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,24 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion