Få mere at vide
Guldtråd, 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, annealed, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11318558
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
20 m
Pakningsstørrelse:
1m
20m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318558 1 m 1m
11338558 5 m 5m
11328558 20 m 20m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040585.G1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Form: ca. 0,01 g/m | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Guldfarvet tråd
Tæthed 19,32 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Wire