Få mere at vide
Guldtråd, 0,0127 mm (0,0005 tommer) dia, 4,88 m (16 fod), 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold wire |
| Navn note | 0,0127 mm (0,0005 tommer) diameter, 4,88 m (16 fod) |
| CAS | 7440-57-5 |
| Mængde | 1 hv. |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,0024g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Au |
| MDL nummer | MFCD00003436 |
| Vis mere |