Få mere at vide
Guldtin eutektisk folie, 0,1 mm tyk x 43,8 mm bred, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Guld Tin eutektisk folie bruges til elektronisk fremstilling. Det kan laves i dimensioner, der er meget mindre end bløde lodninger, og derved bruges det i applikationer, der kræver det højeste niveau af præcision.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Tin eutectic foil |
| Navn note | 0,1 mm (0,004 tommer) tyk x 43,8 mm (1,72 tommer) bred |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Au:Sn; 80:20 wt% |
| Mængde | 10 cm |
| Vægt | ≈6,37g/10cm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD02091709 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Procent renhed | 99.99% |