Få mere at vide
Gold Thinfoil, 0.01mm (0.0004in) thick, 99.9% (metals basis)
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Thinfoil |
| Navn note | 0.01mm (0.0004 in.) thick, not certified pinhole free |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.12g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |