Få mere at vide
Guldtyndfolie, 0,007 mm (0,00028 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Thinfoil |
| Navn note | 0.007mm (0.00028 in.) thick, not certified pinhole free |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.08g/25x25mm |
| Form | Thin Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |