Få mere at vide
Guld Thinfoil, 0,007 mm (0,00028 tommer) tykt, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11460680
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460680 50 x 50 mm Hver
11379628 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044139.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold Thinfoil
Navn note 0,007 mm (0,00028 tommer) tykt, ikke certificeret nålehulsfrit
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,08g/25x25mm
Form Tynd folie
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%