Få mere at vide
Guld Tinfoil, 0,006 mm (0,00024 tommer) tykt, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Thinfoil |
| Navn note | 0,006 mm (0,00024 tommer) tykt, ikke certificeret nålehulsfrit |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,07g/25x25mm |
| Form | Tynd folie |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.