Få mere at vide
Guld Thinfoil, 0,002 mm (0,00008 tommer) tykt, 99,9% (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Gold Thinfoil |
| Navn note | 0,002 mm (0,00008 tommer) tyk, ikke certificeret nålehulsfri |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,02g/25x25mm |
| Form | Tynd folie |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |