Få mere at vide
Guldstandardopløsning for AAS, 1 mg/ml Au i 10-20% HCl
Artikelnummer. 10743581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10743581 500 ml 500ml
10666212 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196005000
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold standard solution
Navn note 1 mg/ml Au i 0,5N HCl
Emballage Plastflaske
CAS 7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Tæthed 1.0900g/mL
Specifik vægtfylde 1.09
Fysisk form Pulver og/eller stykker
Molekylær formel Au
Koncentration 990 til 1010 μg/ml Au(3 +) i 10 til 20% HCl
MDL nummer MFCD00003436
Farve Orange/gul til gul
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Au]
IUPAC navn guld
Molekylvægt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:30050
Formel vægt 196.97
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold standard solution, 1 mg/ml Au in 10-20% HCl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid