Få mere at vide
Gold Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10131670 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10131670 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10131670 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8028/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
MDL nummer 3436
Farve Colorless
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold solution 1000 ppm
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.