Få mere at vide
Guldsvamp, -20 mesh, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold sponge |
| Mængde | 5 g |
| Maskestørrelse | −20 Mesh |
| Form | Svamp |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |