Få mere at vide
Guldopløsning til ICP/MS 10mg/L HCl-matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12987323 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12987323 100 mL 100ml
12977323 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12987323 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 604 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00 DKK
    730.68 DKK / 100ml
    Spare 264.32 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogenklorid
Mængde 100 mL