Få mere at vide
Guldopløsning til ICP/MS 100mg/L HCl-matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917253 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12917253 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12917253 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 404 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Emballage Flaske
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Au]
IUPAC navn guld
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogen Chloride
Molekylvægt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:30050