Få mere at vide
Gold slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Premion™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407497
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15454755
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014174.KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 3,35-3,60 g/snegl, ca. vægt
Guldsnegle bruges til termisk fordampning og elektroder (kvartsoscillator, lysemitterende dioder og laserdioder).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Gold colored slug
Tæthed 19.32g/cm3 at 20°C
Mængde 1 Pc.
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Form Slug
Opløselighedsinformation Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.