Få mere at vide
Guldslug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, Premion™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15454755
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454755 1 Pc. Hver
15464755 5 Pc. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014174.KG
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: ca. 3,35-3,60g/slug, ca. vægt | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Guldsnegle bruges til termisk fordampning og elektroder (kvartsoscillator, lysemitterende dioder og laserdioder).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Gold colored slug
Tæthed 19.32g/cm3 at 20°C
Mængde 1 Pc.
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Form Slug
Opløselighedsinformation Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.