Få mere at vide
Guldslug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, Premion™, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15444755
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444755 5 Pc. Pakke med 5
11410320 1 Pc. Hver
11420320 25 Pc. Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013394.KJ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Form: ca. 0,97 g/slug | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Guldsnegle bruges til termisk fordampning og elektroder (kvartsoscillator, lysemitterende dioder og laserdioder).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Guldfarvet snegl
Tæthed 19,32 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 5 Pc.
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Form Slug
Opløselighedsinformation Opløselig i varm svovlsyre og aquaregia. Uopløseligt i vand og syre.