Få mere at vide
Gold slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Premion™, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Guldsnegle bruges til termisk fordampning og elektroder (kvartsoscillator, lysemitterende dioder og laserdioder).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Udseende | Gold colored slug |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Form | Slug |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid. |