Få mere at vide
Guldslug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, Premion™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15474775
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474775 5 Pc. Pakke med 5
15464775 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040442.KJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6747.30 DKK
    5418.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 1328.65 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Elektronik, dampaflejring | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Elektronik, dampaflejringGuldsnegl bruges til termisk fordampning og elektroder (kvartsoscillator, lysemitterende dioder og laserdioder).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold slug
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde
Mængde 5 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,49 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløselig i varm svovlsyre og aquaregia. Uopløseligt i vand og syre.
Procent renhed 99.995%
Grad Premion