Få mere at vide
Guldsnegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, Premion™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464775
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464775 1 Pc. Hver
15474775 5 Pc. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15464775 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040442.KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Elektronik, dampaflejring
Elektronik, dampaflejringGuldsnegl bruges til termisk fordampning og elektroder (kvartsoscillator, lysemitterende dioder og laserdioder).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gold slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Mængde 1 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈0.49g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.
Procent renhed 99.995%
Grad Premion