Få mere at vide
Guldskud, semi-sfærisk, 6,35 mm (0,25 tommer)& ned, Premion™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343878
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 11343878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040317.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7440-57-5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7440-57-5
Mængde 25 g
Procent renhed 99.999%