Få mere at vide
Gold shot, semi-spherical, 6.35mm (0.25in) & down, Premion™, 99.999% (metals basis)
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Udseende | Gold colored shots |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metals basis) |
| Form | Shot |