Få mere at vide
OHAUS™ Guld serie lommevægte
Artikelnummer. p-3611577 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
100 g, 0.22 lb
300 g, 0.6 lb.
500 g, 18 oz.
Model-:
YA102
YA302
YA501
Læsbarhed:
0.01 g
0.05 g
0.1 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13572320
Brand: OHAUS™ 80251912
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Perfekt til vejning af smykker, mønter og smådele. OHAUS Gold Series Pocket Scales har stort baggrundsbelyst LCD-display og ekstern kalibrering.
  • Tara med fuld kapacitet
  • Automatisk slukning
  • Stabilitetsindikator
  • Indikator for lavt batteri
  • Robust plastik fliptop etui
  • Vejeplatform: 2,50Dx 2,63 in.W (6.4x 6,7 cm)
  • Mål: 2,75Lx 3.875Wx 0,875 in.H (7,0x 9.8x 2,2 cm)
  • Nettovægt: 2,7 oz.
  • To AAA batterier medfølger
Certificeringer
CE
Overholdelse
AS/NZS4251.1 Emission, AS/NZS4252.1 Immunitet.
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype 2 AAA
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE
Volumen 500 g, 18 oz.
Display Type LCD
Læsbarhed 0.1 g
Format Gram, ounce, karat, korn
Inkluderer Plast
Linearitet ±3 g
Materiale ABS plast, rustfrit stål
Model- YA501
Gentagelighed ±3 g
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 77 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 25 °C
Type Guld serie lommevægt
Dimensioner (L x B x H) 2,9 x 4,3 x 0,79 tommer. (7,5 x 11 x 2 cm)
Længde (engelsk) 2,9 tommer.
Længde (metrisk) 7.5 cm
Bredde (engelsk) 4,3''
Bredde (metrisk) 11 cm
Højde (engelsk) 0,79 tommer.
Højde (metrisk) 2 cm
Vægt (engelsk) 0.16 lb.
Vægt (metrisk) 0.076 kg