Få mere at vide
OHAUS™ Guld serie lommevægte
Artikelnummer. 13562320 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
100 g, 0.22 lb
300 g, 0.6 lb.
500 g, 18 oz.
Model-:
YA102
YA302
YA501
Læsbarhed:
0.01 g
0.05 g
0.1 g
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Læsbarhed Pakningsstørrelse
13562320 100 g, 0.22 lb YA102 0.01 g Hver
13572320 500 g, 18 oz. YA501 0.1 g Hver
13552320 300 g, 0.6 lb. YA302 0.05 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13562320 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80251910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.92 DKK
    348.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.41 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Perfekt til vejning af smykker, mønter og smådele. OHAUS Gold Series Pocket Scales har stort baggrundsbelyst LCD-display og ekstern kalibrering.
  • Tara med fuld kapacitet
  • Automatisk slukning
  • Stabilitetsindikator
  • Indikator for lavt batteri
  • Robust plastik fliptop etui
  • Vejeplatform: 2,50Dx 2,63 in.W (6.4x 6,7 cm)
  • Mål: 2,75Lx 3.875Wx 0,875 in.H (7,0x 9.8x 2,2 cm)
  • Nettovægt: 2,7 oz.
  • To AAA batterier medfølger
Certificeringer
CE
Overholdelse
AS/NZS4251.1 Emission, AS/NZS4252.1 Immunitet.
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype 2 AAA
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE
Volumen 100 g, 0.22 lb
Display Type LCD
Læsbarhed 0.01 g
Format Gram, ounce, karat, korn
Inkluderer Plast
Linearitet ±3 g
Materiale ABS plast, rustfrit stål
Model- YA102
Gentagelighed ±3 g
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 77 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 25 °C
Type Guld serie lommevægt
Dimensioner (L x B x H) 2,9 x 4,3 x 0,79 tommer. (7,5 x 11 x 2 cm)
Længde (engelsk) 2,9 tommer.
Længde (metrisk) 7.5 cm
Bredde (engelsk) 4,3''
Bredde (metrisk) 11 cm
Højde (engelsk) 0,79 tommer.
Højde (metrisk) 2 cm
Vægt (engelsk) 0.16 lb.
Vægt (metrisk) 0.076 kg