Beskrivelse
- Tara med fuld kapacitet
- Automatisk slukning
- Stabilitetsindikator
- Indikator for lavt batteri
- Robust plastik fliptop etui
- Vejeplatform: 2,50Dx 2,63 in.W (6.4x 6,7 cm)
- Mål: 2,75Lx 3.875Wx 0,875 in.H (7,0x 9.8x 2,2 cm)
- Nettovægt: 2,7 oz.
- To AAA batterier medfølger
Certificeringer
CE
Overholdelse
AS/NZS4251.1 Emission, AS/NZS4252.1 Immunitet.
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | 2 AAA |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE |
| Volumen | 300 g, 0.6 lb. |
| Display Type | LCD |
| Læsbarhed | 0.05 g |
| Format | Gram, ounce, karat, korn |
| Inkluderer | Plast |
| Linearitet | ±3 g |
| Materiale | ABS plast, rustfrit stål |
| Model- | YA302 |
| Show More |