Få mere at vide
Guldstang, 6,35 mm (0,25 tommer) dia, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377397
Skift visning
Mængde:
10 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377397 10 mm 10mm
1 options
Artikelnummer. 11377397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012555.HF
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold rod
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia.
CAS 7440-57-5
Mængde 10 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈6.1g/10mm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Au
MDL nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Au]
IUPAC navn guld
Molekylvægt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Procent renhed 99.99%
Grad Premion