Få mere at vide
Guldstang, 3 mm (0,1 tommer) dia, Premion™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381988
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381988 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11381988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011892.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
CAS 7440-57-5
Udseende Guldfarvet stang
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9985% (metalbasis)
Form Rod
Molekylær formel Au
MDL nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Au]
IUPAC navn guld
Molekylvægt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050