Få mere at vide
Guldpulver, kugleformet, APS 1,5-3,0 mikron, 99,96+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99,96+%, (metalbasis) |
| Form | Sfærisk krudt |