Få mere at vide
Guldpulver, kugleformet, APS 0,5-0,8 mikron, 99,96+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11425460
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425460 250 mg 250mg
11405460 1 g 1g
11415460 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044636.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: S.A. 0,45-0,70 m2/g | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Guldfarvet pulver
Mængde 250 mg
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde >99,96 % (metalbasis)
Form Sfærisk krudt