Få mere at vide
Guldpulver, sfærisk, -200 mesh, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold powder |
| Fysisk form | Spherical Powder |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |