Få mere at vide
Guldpulver, -60 mesh, Premion™, 99,99% (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Gold powder |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Premion |