Få mere at vide
Gold powder, -100 mesh, Premion™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781909
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15436625
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044882.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gold, Au, CAS Number-7440-57-5, burnish, leaf, c.i. pigment metal 3, flake, magnesium purple, colloidal, ci pigment metal 3, shell, powder, gold, colloidal, 5g, Gold colored powder, 99.998% (Metals basis), CHEBI:30050, Golden, 19.32g/cm3 at 20 deg.C, 231-165-9, PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N, -100 Mesh | CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Gold colored powder
Mængde 1 g
Maskestørrelse -100 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.998% (Metals basis)
Form Pulver