Få mere at vide
Guldpulver, -100 mesh, Premion™, 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 15446625
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446625 5 g 5g
15436625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044882.06
 Begrænset vare
På lager
Guld, Au, CAS-nummer-7440-57-5, poleret, blad, c.i. pigment metal 3, flage, magnesium lilla, kolloidal, ci pigment metal 3, skal, pulver, guld, kolloidal, 5g, guldfarvet pulver, 99,998% (metalbasis), CHEBI:30050, gylden, 19,32g/cm3 ved 20 grader. C, 231-165-9, PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N, -100 Mesh | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Guldfarvet pulver
Tæthed 19,32 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 5 g
Maskestørrelse -100 mesh
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,998 % (metalbasis)
Form Pulver