Få mere at vide
Guldbelægningsopløsning, strømløs, metalindhold 3,7 ≈g/L, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Beskrivelse
Til belægning af nikkel eller kobber
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold plating solution |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | Electroless, metal content ≈3.7g/L |
| MDL nummer | MFCD00003436 |
| FN nummer | UN2922 |
| Mængde | 250 ml |
| Fysisk form | Væske |