Få mere at vide
Guld, plasma standardopløsning, Specpure™ Au 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311469
Guld, plasma standardopløsning, Specpure™ Au 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049302
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11311469
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013881.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Guld, plasma standardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00003436
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold plasma standard solution
Navn note Au 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Au in 20% HCl
FN nummer UN1789
Opløselighed Immiscible with water
Mængde 50 mL
Grad Specpure™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1565149 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/06/2025 Artikelnummer
Partinummer1558380 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/05/2025 Artikelnummer013881.AD,MPN
Partinummer1549182 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/04/2025 Artikelnummer013881.AE,013881.AD,013881.AP
Partinummer1538328 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/03/2025 Artikelnummer013881.AE,013881.AD,013881.AP
Partinummer1540039 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/03/2025 Artikelnummer013881.AE,013881.AD,013881.AP
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Guld, plasma standardopløsning, Specpure™ Au 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals >