Få mere at vide
Guld, plasma standardopløsning, Specpure™ Au 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311469
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11311469
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013881.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Guld, plasma standardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00003436
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold plasma standard solution
Navn note Au 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Au in 20% HCl
FN nummer UN1789
Opløselighed Immiscible with water
Mængde 50 mL
Grad Specpure