Få mere at vide
Guld, plasmastandardopløsning, Specpure™ Au 10.000 μg/ml
Description
Guld, plasma-standardopløsning anvendes som standardløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Den anvendes også som en standardløsning med ét element til plasmaemissionsspektrometri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Lugt | Karakteristik |
| Tæthed | Ca. 1g/cm3 |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighed | Ublandelig med vand |
| Type | Analytisk standard |
| Mængde | 500 mL |
| Grad | Specpure |